Phthalan ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
A10217.06
A10217.14
A10217.22
A10217.06EA
39.8
EUR
A10217.06
A10217.14
A10217.22
Phthalan ≥98%
Phthalan
Purity: 98%
CAS No.: 496-14-0
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 111932
MDL No.: MFCD00005932
Formule:
C₈H₈O Kookpunt: 192 °C Dichtheid: 1,094 Vlampunt: 63 °C (145 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005932 CAS nummer: 496-14-0 EINECS: 207-815-2 |