(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(4-(Methoxycarbonyl)benzyl)triphenylphosphonium chloride
B21729.03
B21729.06
B21729.14
B21729.03EA
27.4
EUR
B21729.03
B21729.06
B21729.14
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1253-47-0
Molecular Formula: C27H24ClO2P
Formula Weight: 446.91
Melting Point: 230-235°
MDL No.: MFCD02683069
Formule:
C₂₇H₂₄ClO₂P Smeltpunt: 230…235 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683069 CAS nummer: 1253-47-0 |