(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L00594.09
L00594.18
L00594.09EA
71.5
EUR
L00594.09
L00594.18
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 3462-97-3
Molecular Formula: C26H24ClOP
Formula Weight: 418.91
Melting Point: 235-239°
Beilstein Reference: 4173378
Formule:
C₂₆H₂₄ClOP Smeltpunt: 235…239 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00031572 CAS nummer: 3462-97-3 |