Alcian blue 8 GS (C.l. 74240)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
3082.1 3082.2 3082.3
ROTH3082.1EA 0 EUR
ROTH3082.1 ROTH3082.2 ROTH3082.3
Alcian blue 8 GS (C.l. 74240)
Alcian blue
Formule: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010720
CAS nummer: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7