Alcian blue 8 GS
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
12021.01 12021.02
SERA12021.01EA 81 EUR
SERA12021.01 SERA12021.02
Alcian blue 8 GS
Alcian blue
Formule: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010720
CAS nummer: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7