1-Acetyl-2-phenylhydrazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14446.14
A14446.22
A14446.36
A14446.14EA
48.7
EUR
A14446.14
A14446.22
A14446.36
1-Acetyl-2-phenylhydrazine ≥98%
1-Acetyl-2-phenylhydrazine
Purity: 98%
CAS No.: 114-83-0
Molecular Formula: C6H5NHNHCOCH3
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 742880
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008672
Formule:
C₈H₁₀N₂O Smeltpunt: 128…131 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008672 CAS nummer: 114-83-0 EINECS: 204-055-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |