3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L01257.03
L01257.06
L01257.03EA
39.4
EUR
L01257.03
L01257.06
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 21211-22-3
Molecular Formula: C9H5ClO2S
Formula Weight: 212.65
Melting Point: 265-267°
Beilstein Reference: 1425602
Formule:
C₉H₅ClO₂S Smeltpunt: 265…267 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014579 CAS nummer: 21211-22-3 |