5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33239.09
H33239.18
H33239.03
H33239.06
H33239.09EA
0
EUR
H33239.09
H33239.18
H33239.03
H33239.06
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 70060-13-8
Molecular Formula: C9H5FO2S
Formula Weight: 196.19
Melting Point: 257-262°
MDL No.: MFCD01927184
Formule:
C₉H₅FO₂S Smeltpunt: 257…262 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01927184 CAS nummer: 70060-13-8 |