Naphthalene-1,4-dicarbonitrile 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20248.06
L20248.14
L20248.06EA
94.4
EUR
L20248.06
L20248.14
Naphthalene-1,4-dicarbonitrile 98+%
Naphthalene-1,4-dicarbonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 3029-30-9
Molecular Formula: C12H6N2
Formula Weight: 178.19
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 1870226
MDL No.: MFCD03093626
Formule:
C₁₂H₆N₂ Smeltpunt: 208…212 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03093626 CAS nummer: 3029-30-9 EINECS: 221-197-1 |