(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H56123.03 H56123.06
H56123.03EA 62.5 EUR
H56123.03 H56123.06
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
Kookpunt: 246 °C
Smeltpunt: 34…39 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039884
CAS nummer: 33674-96-3