(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19285.06
L19285.14
L19285.06EA
84.6
EUR
L19285.06
L19285.14
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98%
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 21543-49-7
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Melting Point: 46-49°
Boiling Point: 120°/0.4mm
MDL No.: MFCD01075226
Formule:
C₆H₆ClNO Kookpunt: 120 °C (0,4 mmHg) Smeltpunt: 46…49 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01075226 CAS nummer: 21543-49-7 |