4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32921.03
H32921.06
H32921.14
H32921.03EA
42.9
EUR
H32921.03
H32921.06
H32921.14
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 923169-37-3
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.15
Melting Point: 178-185° dec.
MDL No.: MFCD08447083
Formule:
C₇H₇NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08447083 CAS nummer: 923169-37-3 |