2,6-Pyridinedimethanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L02527.06 L02527.14
L02527.06EA 72.4 EUR
L02527.06 L02527.14
2,6-Pyridinedimethanol ≥98%
2,6-Pyridinedimethanol
Purity: 98% CAS No.: 1195-59-1 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.15 Melting Point: 110-114° Boiling Point: 185°/15mm MDL No.: MFCD00006351
Formule: C₇H₉NO₂
Kookpunt: 185 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006351
CAS nummer: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0