3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24624.03
B24624.06
B24624.14
B24624.03EA
29.3
EUR
B24624.03
B24624.06
B24624.14
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3133-78-6
Molecular Formula: C10H8O2S
Formula Weight: 192.24
Melting Point: 241-244°
MDL No.: MFCD01830305
Formule:
C₁₀H₈O₂S Smeltpunt: 241…244 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01830305 CAS nummer: 3133-78-6 |