4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
MQ200
8.22034.0010
8.22034.0002
8.22034.0500
8.22034.0010EA
118
EUR
8.22034.0010
8.22034.0002
8.22034.0500
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde zS, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Formule:
C₁₁H₁₃NO MW: 175.23 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007002 CAS nummer: 6203-18-5 EINECS: 228-267-0 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 135 - 138 °C |
Molar Mass | 175.22 g/mol |