Indomethacin ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A19910.22EA 484 EUR
A19910.22 A19910.14 A19910.06
Indomethacin ≥98%
Indomethacin
Formule: C₁₉H₁₆ClNO₄
MW: 357,80 g/mol
Smeltpunt: 158…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00057095
CAS nummer: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,4968