Indomethacin
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EHERC14325000EA 56.6 EUR
EHERC14325000
Indomethacin
Indomethacin
Formule: C₁₉H₁₆ClNO₄
MW: 357,80 g/mol
MDL Nummer: MFCD00057095
CAS nummer: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I