Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
33940.02 33940.03
SERA33940.02EA 0 EUR
SERA33940.02 SERA33940.03
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formule: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00149414
CAS nummer: 41468-25-1