1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27515.06
H27515.03
H27515.06EA
285
EUR
H27515.06
H27515.03
1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
1-Chlorophthalazin-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 2257-69-4
Molecular Formula: C8H5ClN2O
Formula Weight: 180.59
Melting Point: 270-274°
MDL No.: MFCD00102192
Formule:
C₈H₅ClN₂O Smeltpunt: 270…274 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00102192 CAS nummer: 2257-69-4 |