Phthalhydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2,3-Dihydrophthalazine-1,4-dione
A14615.09
A14615.18
A14615.09EA
22.8
EUR
A14615.09
A14615.18
Phthalhydrazide ≥98%
Phthalhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 1445-69-8
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 342-345°
Beilstein Reference: 135926
Formule:
C₈H₆N₂O₂ Smeltpunt: 342…345 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006888 CAS nummer: 1445-69-8 EINECS: 215-893-4 |