1-Chloro-4-phenylphthalazine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33125.03
H33125.06
H33125.03EA
94
EUR
H33125.03
H33125.06
1-Chloro-4-phenylphthalazine 96%
1-Chloro-4-phenylphthalazine
Purity: 96%
CAS No.: 10132-01-1
Molecular Formula: C14H9ClN2
Formula Weight: 240.69
Melting Point: 158-159°
MDL No.: MFCD00524786
Formule:
C₁₄H₉ClN₂ Smeltpunt: 158…159 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00524786 CAS nummer: 10132-01-1 |