pH/mV/°C-meters, draagbaar, Portavo® 902 en 904/904 ATEX
Leverancier: KNICK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
902PH 904PH 904SET-PH 904XPHSET
665-0288EA 920 EUR
665-0288 665-0289 662-1869 KNIC904XPHSET
pH/mV/°C-meters, draagbaar, Portavo® 902 en 904/904 ATEX
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Deze draagbare, intuïtieve meters met analoge en digitale Memosens®-sensoringangen zijn geschikt voor dagelijkse pH/°C-en mV-routinemetingen. Door de veelzijdige functionaliteit, robuustheid en grote selectie van sensoren zijn ze de perfecte keuze voor laboratorium- en procestoepassingen. Waterbestendig conform IP 66/IP 67.
  • Versterkte kunststof behuizing voor ruwe industriële toepassingen
  • Geïntegreerde kap beschermt het display en fungeert als laboratoriumstandaard
  • Met analoge sensoringang (DIN) en digitale Memosens-ingang, waarmee signalen gedigitaliseerd
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model Portavo® 902 Portavo® 904 Portavo® 904 Portavo® 904 ATEX
Environmentally Preferable
pH - bereik −2...+16 −2...+16 −2...+16 −2...+16
pH - nauwkeurigheid < ±0,01 < ±0,01 < ±0,01 <±0,01
mV - bereik ±1300 ±1300 ±1300 ±1300
mV - nauwkeurigheid < ±0,1% van waarde + 0,3 < ±0,1% van waarde + 0,3 < ±0,1% van waarde +0,3 < ±0,1% van waarde + 0,3
Temperatuurbereik NTC 30: −20...120 °C
PT1000: −40...+250 °C
NTC 30: −20...120 °C
PT1000: −40...+250 °C
NTC 30: −20...120 °C
PT1000: −40...+250 °C
NTC 30: −20...120 °C
PT1000: −40...+250 °C
Temperatuurnauwkeurigheid <0,5 K <0,5 K <0,5 K <0,5 K
Aflezing LCD, 3 lijnen LCD, 3 lijnen LCD, 3 lijnen LCD, 3 lijnen
Voeding 4 AA-alkalinebatterijen (1000 uur bedrijfsduur) 4 AA-alkalinebatterijen (1000 uur bedrijfsduur); lithium-ionaccu 4 AA-batterijen (1000 uur bedrijfsduur); lithium-ionaccu 4 AA-alkalinebatterijen (1000 uur bedrijfsduur); conform ATEX
Conformiteit IP 66/IP 67 IP 66/IP 67 IP 66/IP 67 IP 66/IP 67; ATEX
Geheugen capaciteit - 5000 waarden 5000 waarden 5000 waarden
Aansluitingen 1 x analoge sensoringang (DIN 19262; 13/4 mm)
1 x M8-aansluiting, 4-pens, voor Memosens-laboratoriumkabel
2 x 4 mm-aansluiting voor afzonderlijke temperatuurdetector
1 x analoge sensoringang (DIN 19262; 13/4 mm)
1 x M8-aansluiting, 4-pens, voor Memosens-laboratoriumkabel
2 x 4 mm-aansluiting voor afzonderlijke temperatuurdetector
1 x analoge sensoringang (DIN 19262; 13/4 mm)
1 x M8-aansluiting, 4-pens, voor Memosens-laboratoriumkabel
2 x 4-mm-aansluiting voor afzonderlijke temperatuurdetector
1 x analoge sensoringang (DIN 19262; 13/4 mm)
1 x M8-aansluiting, 4-pens, voor Memosens-laboratoriumkabel
2 x 4 mm-aansluiting voor afzonderlijke temperatuurdetector
Uitgangen - Micro USB-poort Micro USB-poort Micro USB-poort
b×d×h 127×30×155 mm 127×30×155 mm 127×30×155 mm 127×30×155 mm
Gewicht 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg