Verticale mini-elektroforese-eenheid, SE250 Mighty Small II
Leverancier: Hoefer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HOEFSE250-10A-1.5EA 710 EUR
HOEFSE250-10A-1.5 HOEFSE250 HOEFSE250-10A-.75
Verticale mini-elektroforese-eenheid, SE250 Mighty Small II
Elektroforesesystemen Verticale gelelektroforesesystemen
De SE250 Mightly Small II verticale mini-elektroforese-eenheid is ontworpen voor snelle screening en snelle scheiding.
  • Maximale glasplaatafmetingen 10×8 cm
  • Efficiënte actieve koeling zorgt voor scherpe banden
  • Snel en eenvoudig te monteren
  • Vereist minimale buffer
  • Eenvoudig upgraden naar de SE260 (met optionele accessoires) wat resulteert in de aanvullende mogelijkheid voor verwerking van zowel 10×8 als 10×10,5 cm gels, waardoor een grotere verscheidenheid aan opties met voorgegoten gel
Leveringsinformatie: Het complete systeem omvat een onderste bufferkamer, bovenste bufferkamer/koelkern, veiligheidsdeksel met hoogvoltagedraden, giethouder met set afdichtpakking en, 2× gietklemconstructies, 4× nokken, 10× rechthoekig glazen platen (10 × 8 cm), 2× alumina-platen, met uitsparing (10 × 8 cm), 4× veerklemmen, 2× kammen (10-wells, 0,75 mm dikte), 4× T-spacers (0,75 mm dikte), 2× well-locatiestickers, en gelafdichting. Basiseenheid inclusief bovengenoemde zaken zonder kammen, spacers en gietsysteem; deze kunnen afzonderlijk worden besteld.