VWR®, etiketteertapes, afdichting van wafeldozen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
817-0100EA 24.6 EUR
817-0100 817-0095 817-0059 817-0063 817-0065 817-0101 817-0096 817-0099 817-0097 817-0098 817-0152
VWR®, etiketteertapes, afdichting van wafeldozen
Tape
Deze tapes, met polyethyleen achterkant en acrylkleefstof, hebben een lage uitgassing en goede verwijderbare eigenschappen. Ze worden meestal gebruikt voor kleurcodering en afdichting van wafeldozen.
  • Overlabeling (om papieren labels te beschermen)
  • Onderhoud
  • Kleurcodering
Verwerkt in een gecontroleerde omgeving, worden de tapes op een plastic kern gewikkeld en in één zak verpakt.
Lengte: 32,9 m
Verschillende kleuren beschikbaar.