Overalls, Spacel 2000 AP/EBJ, PE
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4180131/2 4180131/3 4180131/5 4180131/6
DALL4180131/2EA 0 EUR
DALL4180131/2 DALL4180131/3 DALL4180131/5 DALL4180131/6
Overalls, Spacel 2000 AP/EBJ, PE
Wegwerpkleding
Deze overalls voor eenmalig gebruik vervaardigd uit PE bieden bescherming tegen lage risico's in verschillende werkomgevingen, bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, industriële reiniging, industrieel onderhoud, afvalverwerking, werk bij slechte weersomstandigheden.
  • Elastische capuchon, ritssluiting, ventilatieflap, elastisch aan polsen, enkels en rug
  • Uitstekende vloeistofdichtheid: Zacht, naadloos oppervlak voor een uitstekende evacuatie van vloeistoffen
  • Speciaal ontworpen capuchon voor een goede afsluiting rond het masker
  • Uitstekende bestendigheid aan