Volgelaatsmaskers, Optifit
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1715021 1715011
111-0154EA 146.74 EUR
111-0154 111-0153
Volgelaatsmaskers, Optifit
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Volgelaatsmaskers
Optifit is een herbruikbaar, APR klasse 2 volgelaatsmasker dat ademhalingsbescherming biedt, afhankelijk van het type filter dat aan het masker gemonteerd is. Voor een optimale bescherming wordt het aangeraden om aluminium of kunststof filters (Klasse 2) te gebruiken. Ze kunnen enkel gebruikt worden in voldoende geventileerde ruimtes waar de atmosfeer een minimaal zuurstofvolume van 17% bevat.
  • U-vormige siliconen rand voor comfort en bestendigheid
  • Volledige lens garandeert een optimaal zicht aan de zijkant en naar beneden
  • Spraakmembraan voor eenvoudige communicatie
  • Uitademventiel - geen herinademing
  • RD40-aansluiting
Certificaten: EN 136: 1998
Optifit + P3 : NPF 1000
Optifit + gasfilterbus: NPF 2000
Optifit + gecombineerd gas P3: NPF 1000