HPLC-kolommen voor anionuitwisseling, PRP-X100
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
79668 79669 79670 79671
554-2272EA 1480 EUR
554-2272 554-2273 554-2274 554-2275
HPLC-kolommen voor anionuitwisseling, PRP-X100
Kolommen voor chromatografie
Dit assortiment van anionenkolommen is speciaal ontworpen om te voldoen aan de vereisten van anionenanalyse. Deze vier kolommen voorzien in alle aspecten van standaardanionenanalyse, met scheiding van alle 8 gangbare anionen in één run. Het unieke ontwerp van het hoogwaardig cross-linked poreuze verpakkingsmateriaal en de sterke chemie van het covalente bindingsoppervlak zorgen voor uitstekende duurzaamheid en een hoge scheidingsefficiëntie. De kolommen zijn ontworpen voor gebruik met een carbonaat-bicarbonaat buffer in elke concentratie of met een natriumhydroxidegradiënt, en veel andere mobiele fasen.
  • Analyse van gangbare anionen in waterige oplossingen
  • Scheiding met hoge resolutie
  • Stevige polymeerondersteuning voor drukstabiliteit tot 350 bar
  • Kan worden gebruikt met 0 - 100% organische stoffen en bij pH 1 - 13
  • Compatibel met alle Ion Chromatograph- of HPLC-systemen
  • PEEK-hardware voor biocompatibiliteit
Anion Resolution
- High resolution column with high separation efficiency
- High sample-loading capacity
- Analysis of low and high ion concentrations in a single run
Anion Fast
- For fast separation of all common anions under 15 minutes
- Well-balanced ratio between good resolution and short analysis time
- For medium and low sample concentrations from 1 to 500 ppm
Anion Micro
- High resolution of common anions
- Ideal for separating/isolating limited sample amounts
- Can be used with micro pumps at low flow rate in the μl/min range
Anion Trace
- Separation of common anions and oxihalides
- Improved signal-to-noise for analysis of very low concentrations in ppb range
- Improved peak shape and shorter retention times for late eluting anions