Rekbare vanglijnen, schokdempend, Manyard®
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1005317 1005318 1005324 1005325 1005326 1005327 1013491
111-1381EA 91.6 EUR
111-1381 139-0220 139-0221 111-1382 111-1383 111-1384 118-0274
Rekbare vanglijnen, schokdempend, Manyard®
Valbescherming Veiligheidskoorden en -touwen
Deze lichtgewicht, elastiche Manyard®-vanglijn is ideaal voor het uitvoeren van onderhoudswerk op kranen of stellingen. In ingetrokken positie, verminderen deze schokdempende vanglijnen aanzienlijk het risico op struikelen of blijven haken achter obstakels.
  • Uniek non-woven schokdempend materiaal vermindert de impactkracht van de val
  • Uiterst bestendige weefselband aan de buitenkant met PTFE-afwerking
  • Met veiligheidsclip om de vanglijn aan het harnas te bevestigen wanneer de Manyard® niet in gebruik is
  • Betrouwbare visuele inspectie: Het rode binnenmateriaal
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model ME82 - 1,5 m ME82 - 2,0 m ME86 - 1,5 m ME86 - 2,0 m ME83 - 1,5 m ME83 - 2,0 m Gevorkt
Environmentally Preferable
Trekvastheit > 1500 daN > 1500 daN > 1500 daN > 1500 daN > 1500 daN > 1500 daN > 1500 daN
Connectortype Twee karabijnhaken, ML00, gegalvaniseerd staal, opening 18 mm Twee karabijnhaken, ML00, gegalvaniseerd staal, opening 18 mm Karabijnhaak, CS20, verzinkt staal, opening 18 mm
Kniphaak, chroomstaal, opening 63 mm
Karabijnhaak, CS20, verzinkt staal, opening 18 mm
Kniphaak, chroomstaal, opening 63 mm
Karabijnhaak, verzinkt staal, met opening van 17 mm
Karabijnhaak, verchroomd staal, met opening van 22 mm
Karabijnhaak, verzinkt staal, met opening van 17 mm
Karabijnhaak, verchroomd staal, met opening van 22 mm
Karabijnhaak met schroef, gegalvaniseerd staal, opening 18 mm
Twee karabijnhaken (steunhaak), lichte legering, opening 63 mm
Elasticiteit 29,7% 32,0% 30,0% 32,8% 32,8% 33,0% 32,8%
Gewicht 0,62 kg 0,67 kg 92 kg 0,98 kg 0,65 kg 0,73 kg 1,90 kg