Deeltjesfiltrerende mondmaskers voor eenmalig gebruik, FFP1/FFP2/FFP3, Comfort gamma
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1007222 1007221
111-3533EA 29 EUR
111-3533 111-1269
Deeltjesfiltrerende mondmaskers voor eenmalig gebruik, FFP1/FFP2/FFP3, Comfort gamma
Ademhalingsmaskers Wegwerpmaskers Stofmaskers
Deze halfgelaatsmaskers beschermen tegen stoffen, nevels en dampen. Latex-, siliconen- en PVC-vrij. Ideaal voor gebruik in de textiel-, bouw-, ijzer- en staalindustrie.
  • Harde buitenkant zodat de vorm zelfs in vochtige omgevingen behouden wordt
  • Voorgevormde en gekleurde neusbrug voor een betere pasvorm en een onmiddellijke identificatie van het beschermingsniveau van het masker
  • Groot intern volume voor meer comfort en een gemakkelijkere communicatie
  • Twin elastische bandjes, uiterst flexibel en sterk, vastgemaakt aan de buitenkant van het filtergebied om het risico op lekken te vermijden
  • Lichtgewicht masker (10 g) voor meer draagcomfort
EN 149:2001
Certificaten: EN 149:2001