SE600 Standaard, dubbelgekoeld, verticaal elektroforeseapparaat
Leverancier: HOEFER ELECTROPHORESIS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SE600-15-1.5 SE600
732-1919EA 2020 EUR
732-1919 732-1918
SE600 Standaard, dubbelgekoeld, verticaal elektroforeseapparaat
Elektroforesesystemen Verticale gelelektroforesesystemen
De SE600 is ideaal voor alle standaard elektroforesescheidingen.
  • Maximale glasplaatafmetingen 18 × 16 cm
  • Produceer rechte stroken en scherpe, duidelijke banden
  • Verwerk maximaal 4 gels (112 monsters) tegelijkertijd onder identieke omstandigheden
  • Verwerk gels bij uniforme temperaturen van 1 tot 45 °C
  • Voor denaturerende en niet-denaturerende polyacrylamidegels en 2D-elektroforese
  • Met een breed assortiment aan accessoires kunnen de gelconfiguraties worden aangepast aan de individuele behoeften
Leveringsinformatie: Het complete systeem omvat een onderste bufferkamer, bovenste bufferkamer, veiligheidsdeksel met hoogspanningsdraden, warmtewisselaar, 6 glasplaten (18 × 16 cm), 4 klemconstructies (16 cm), 6 kammen, 2 sleufpakkingen voor de bovenste bufferkamer, gietstandaard voor dubbele gel met nivelleringsbasis, waterpas, 2 gelamineerde pakkingen voor zwenkwielen, bufferkering, uitlijnsjabloon, plaatscheidingstool, gelsealing, 2 kammen (15-wells, 1,5 mm dik), en 4 spacers (2 cm breed, 1,5 mm dik). Het basisapparaat wordt geleverd zonder kammen en 16 cm lange spacers. Deze kunnen beide afzonderlijk worden besteld.