Mengmaatcilinders, hoge vorm, klasse A, USP, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
USP32408 USP32420 USP32428 USP32438 USP32448 USP32454 USP32462
BRNDUSP32408EA 52.4 EUR
BRNDUSP32408 BRNDUSP32420 BRNDUSP32428 BRNDUSP32438 BRNDUSP32448 BRNDUSP32454 BRNDUSP32462
Mengmaatcilinders, hoge vorm, klasse A, USP, BLAUBRAND®
Cilinders Maatcilinders
Borosilicaatglas 3.3, klasse A, met conformiteitsverklaring.
  • Met individueel USP-certificaat
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Zeshoekige glazen voet, PP-stop (behalve bij cilinders met een capaciteit van 500 en 1000 ml, PE-stop)
  • Ringmarkeringen bij hoofdmaten, markeringen en opschriften in contrastrijke blauwe emaillekleur
* Hoogte zonder stop.
Certificaten: DIN EN ISO 4788.