Deuterium oxide Isotope_(99.90% D) NMR
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Water-D2, Heavy water
84541.0500EA 2010 EUR
84541.0500 84541.0011 84541.0025 84541.0100
Deuterium oxide Isotope_(99.90% D) NMR
Deuterium oxide
Formule: D₂O
MW: 20 g/mol
Kookpunt: 101.3 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 3.8 °C
Dichtheid: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044636
CAS nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Order Now
Specification Test Results
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.90 %
1H-NMR Conforms to reference