(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BTB09242.1 BTB09242.10 BTB09242.50
MAYBBTB09242.1EA 0 EUR
MAYBBTB09242.1 MAYBBTB09242.10 MAYBBTB09242.50
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Kookpunt: 305,95 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004334
CAS nummer: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8