3,5-Difluoro-4-methoxyaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H26778.03
H26778.06
H26778.03EA
166
EUR
H26778.03
H26778.06
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline ≥97%
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Purity: 97%
CAS No.: 363-47-3
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 77-80°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04115910
Formule:
C₇H₇F₂NO Smeltpunt: 77…80 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115910 CAS nummer: 363-47-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |