2-Bromo-1,3-diethylbenzene ≥94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L03482.03
L03482.06
L03482.03EA
47.9
EUR
L03482.03
L03482.06
2-Bromo-1,3-diethylbenzene ≥94%
2-Bromo-1,3-diethylbenzene
Purity: 94%
CAS No.: 65232-57-7
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 78-80°/2mm
MDL No.: MFCD00017770
Formule:
C₁₀H₁₃Br Kookpunt: 78…80 °C (2 mmHg) Dichtheid: 1,264 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017770 CAS nummer: 65232-57-7 |