2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25213.03 B25213.06 B25213.14
B25213.03EA 33.3 EUR
B25213.03 B25213.06 B25213.14
2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
2-Ethyl-6-methylphenol
Purity: 97% CAS No.: 1687-64-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Refractive Index: 1.5310
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00962292
CAS nummer: 1687-64-5