7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,2,3,4-Tetrahydro-7-(trifluoromethyl)quinoline
L10150.03
L10150.06
L10150.MD
L10150.03EA
137
EUR
L10150.03
L10150.06
L10150.MD
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 450-62-4
Molecular Formula: C10H10F3N
Formula Weight: 201.19
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 135-140°/22mm
MDL No.: MFCD00079784
Formule:
C₁₀H₁₀F₃N Kookpunt: 135…140 °C (22 mmHg) Smeltpunt: 30…34 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00079784 CAS nummer: 450-62-4 |