Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ≥70% (w/w)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13292.0B A13292.18 A13292.30
A13292.0BEA 246 EUR
A13292.0B A13292.18 A13292.30
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ≥70% (w/w)
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
CAS No.: 22722-98-1 Molecular Formula: C6H16AlNaO4 Formula Weight: 202.16 Flash Point: 4°(39°F) Merck Reference: 14,8565 UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00011631
Formule: C₆H₁₆AlNaO₄
Dichtheid: 1,020
Vlampunt: 4 °C (39 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011631
CAS nummer: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,8565