(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H56476.06 H56476.14
H56476.06EA 53.4 EUR
H56476.06 H56476.14
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formule: C₄H₈O₂
Kookpunt: 80 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1,103
Vlampunt: 79 °C (174 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064327
CAS nummer: 86087-23-2