2-Cyanopyrazine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A10974.06
A10974.14
A10974.22
A10974.06EA
23.8
EUR
A10974.06
A10974.14
A10974.22
2-Cyanopyrazine ≥97%
2-Cyanopyrazine
Purity: 97+%
CAS No.: 19847-12-2
Molecular Formula: C5H3N3
Formula Weight: 105.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5360
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 90-93°/15mm
Beilstein Reference: 110008
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00049361
Formule:
C₅H₃N₃ Kookpunt: 90…93 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 18…20 °C Dichtheid: 1,174 Vlampunt: 96 °C (204 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00049361 CAS nummer: 19847-12-2 EINECS: 243-369-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |