2-(Trifluoromethyl)pyrazine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H33338.03
H33338.06
H33338.03EA
79.3
EUR
H33338.03
H33338.06
2-(Trifluoromethyl)pyrazine ≥97%
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Purity: 97%
CAS No.: 61655-67-2
Molecular Formula: C5H3F3N2
Formula Weight: 148.09
Boiling Point: 116-118°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD06797734
Formule:
C₅H₃F₃N₂ Kookpunt: 116…118 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06797734 CAS nummer: 61655-67-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |