4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: PAR monosodium salt monohydrate, 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate, PAR
A18103.03 A18103.06 A18103.14
A18103.03EA 24.8 EUR
A18103.03 A18103.06 A18103.14
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
CAS No.: 16593-81-0 Molecular Formula: C11H8N3NaO2.H2O Formula Weight: 255.21 (237.19anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3825637 MDL No.: MFCD00150712
Formule: C₁₁H₈N₃NaO₂·1H₂O
MW: 255.21 g/mol (237.19 anhy)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150712
CAS nummer: 16593-81-0
EINECS: 236-339-8