2-Hydroxycyclohexanone dimer ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H27199.14 H27199.06
H27199.14EA 174 EUR
H27199.14 H27199.06
2-Hydroxycyclohexanone dimer ≥90%
2-Hydroxycyclohexanone dimer
Purity: 90+% CAS No.: 30282-14-5 Molecular Formula: C12H20O4 Formula Weight: 228.28 Flash Point: 79°(174°F) Melting Point: 100-107° Boiling Point: 83-86°/13mm UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00151157
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 228.28 g/mol
Kookpunt: 83…86 °C (13 mmHg)
Smeltpunt: 100…107 °C
Vlampunt: 79 °C (174 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151157
CAS nummer: 30282-14-5
UN: 1325