4-Bromo-2-pyridone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32067.03 H32067.06
H32067.03EA 73.4 EUR
H32067.03 H32067.06
4-Bromo-2-pyridone ≥97%
4-Bromo-2-pyridone
Purity: 97% CAS No.: 36953-37-4 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 201-204° MDL No.: MFCD00234041
Formule: C₅H₄BrNO
Smeltpunt: 201…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234041
CAS nummer: 36953-37-4