Cyclopropylacetic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 5239-82-7
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Pungent
Boiling Point: 189-191°
Beilstein Reference: 2323311
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00041544
Formule:
C₅H₈O₂ Kookpunt: 189…191 °C Dichtheid: 1,076 Vlampunt: 93 °C (199 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041544 CAS nummer: 5239-82-7 UN: 3265 ADR: 8,II |