2',7'-Dichlorofluorescein
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
A16212.06 A16212.14
A16212.06EA 58.4 EUR
A16212.06 A16212.14
2',7'-Dichlorofluorescein
2',7'-Dichlorofluorescein
CAS No.: 76-54-0 Molecular Formula: C20H10Cl2O5 Formula Weight: 401.20 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00005047
Formule: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005047
CAS nummer: 76-54-0
EINECS: 200-968-6