Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L13544.06 L13544.14 L13544.22
L13544.06EA 27.5 EUR
L13544.06 L13544.14 L13544.22
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Purity: 95% CAS No.: 70384-51-9 Molecular Formula: N(CH2CH2OCH2CH2OCH3)3 Formula Weight: 323.43 Flash Point: 162°(323°F) Refractive Index: 1.4486 Melting Point: -100° Boiling Point: 163-171°/1mm Beilstein Reference: 2369296 MDL No.: MFCD00010748
Formule: C₁₅H₃₃NO₆
Kookpunt: 163…171 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: < –100 °C
Dichtheid: 1,011
Vlampunt: 162 °C (323 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010748
CAS nummer: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5