N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
B23319.22
B23319.36
B23319.22EA
40.5
EUR
B23319.22
B23319.36
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
N-Methyl-1,3-propanediamine
Purity: 99%
CAS No.: 6291-84-5
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NH2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 35°(96°F)
Refractive Index: 1.4475
Melting Point: -72°
Boiling Point: 139-141°
Beilstein Reference: 878143
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00008209
Formule:
C₄H₁₂N₂ Kookpunt: 139…141 °C Smeltpunt: –72 °C Dichtheid: 0,844 Vlampunt: 35 °C (96 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008209 CAS nummer: 6291-84-5 EINECS: 228-544-6 ADR: 8,II |