Diethyl (2-cyanoethyl)malonate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Diethyl 2-(2-cyanoethyl)malonate
A11567.09
A11567.14
A11567.18
A11567.09EA
25.7
EUR
A11567.09
A11567.14
A11567.18
Diethyl (2-cyanoethyl)malonate ≥98%
Diethyl (2-cyanoethyl)malonate
Purity: 98+%
CAS No.: 17216-62-5
Molecular Formula: C10H15NO4
Formula Weight: 213.23
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₅NO₄ MW: 213.23 g/mol Kookpunt: 115…117 °C (2 mmHg) Dichtheid: 1.079 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001966 CAS nummer: 17216-62-5 EINECS: 241-260-7 ADR: 6.1 III |