Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26330.ME H26330.27
H26330.MEEA 71.8 EUR
H26330.ME H26330.27
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate 95%
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Purity: 95% CAS No.: 111544-93-5 Molecular Formula: C13H14Cl2O4 Formula Weight: 305.16 MDL No.: MFCD00831103
Formule: C₁₃H₁₄Cl₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00831103
CAS nummer: 111544-93-5
EINECS: None